Key Documents
8.14287
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-m-xylene
for synthesis
Sinonimo/i:
5-tert-Butyl-m-xylene, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-647-6
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
560 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C in H2O)
P. eboll.
207-209 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-22 °C
Temp. transizione
flash point 84 °C (DIN 51758)
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup