Documenti fondamentali
W401211
Sigma-Aldrich
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-Pentyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
4012
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.657
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
Stringa SMILE
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 - 73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 - 23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W401211-SAMPLE-K4065267547442
W401211-100G-K4065267547411
W401211-1KG-K4065267547428