Key Documents
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Formula condensata:
CN(CH2)8CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.25
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
217-494-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥94.5% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
199-204 °C/20 hPa
Punto di fusione
7-8 °C
Temp. transizione
flash point >93 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup