D77001
Adiponitrile
99%
Sinonimo/i:
1,6-hexanedinitrile, ADN, 1,4-Dicyanobutane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1022 °F
Limite di esplosione
4.99 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
295 °C (lit.)
Punto di fusione
1-3 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?