8.14006
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
232 hPa ( 60 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
67.0-73.0% (iodometric)
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3870
P. ebollizione
37 °C/20 hPa
Punto di fusione
-3 °C
Temp. transizione
flash point 38 °C
Solubilità
130-150 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C