Key Documents
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
Sinonimo/i:
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
238-027-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
100-103 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilammina