Key Documents
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H5NCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-319-0
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1-6 % (v/v)
pH
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
Punto di fusione
246-247 °C
Solubilità
333 g/L
Densità bulk
540 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup