Key Documents
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
Sinonimo/i:
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-429-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.18 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
P. eboll.
200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-15 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Solubilità
15 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup