Documenti fondamentali
8.08203
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
208-460-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
113-116 °C/8 hPa
Punto di fusione
5-6 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup