Key Documents
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
227-907-6
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
330 °C
Potenza
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-10.5 % (v/v)
P. eboll.
119 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 41 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup