Key Documents
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
Sinonimo/i:
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
About This Item
Formula condensata:
2-(C2H5O)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-356-4
Tensione di vapore
1 hPa ( 67 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
P. eboll.
232-234 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-4 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup