Key Documents
8.06206
Sigma-Aldrich
1,8-Naphthalenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
1,8-Naphthalenediamine, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
207-529-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
205 °C/15.6 hPa
Punto di fusione
61-65 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C - closed cup