Documenti fondamentali
8.06031
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-289-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
4.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Potenza
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
Punto di fusione
-70 °C
Temp. transizione
flash point 42.5 °C
Solubilità
36 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(CC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C - closed cup