Key Documents
8.04784
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-255-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
350 °C/1013 hPa
Punto di fusione
230-232 °C
Temp. transizione
flash point 308 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
586.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
308 °C - closed cup