Documenti fondamentali
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
204-599-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
116 °C
Temp. transizione
flash point 174 °C
Solubilità
13.8 g/L
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Vanillina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanillina