Documenti
8.04310
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Formula condensata:
2-(OH)C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-288-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.27 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
2127 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.98-11.8 % (v/v)
P. eboll.
212-214 °C/1013 hPa
Punto di fusione
4-6 °C
Temp. transizione
flash point 106 °C
Solubilità
0.2 g/L
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C