Key Documents
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
209-533-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
83-86 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3