A81803
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
Beilstein:
107563
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Jingtang Li et al.
Journal of chromatography. A, 1559, 178-185 (2018-01-07)
Recently,ionic liquids (ILs) functionalized cyclodextrins (CDs) have attracted more and more attention in the fields of enantioseparation. In this study, a novel IL amino triazolium functionalized β-CD derivative, mono-6-deoxy-6-(4-amino-1,2,4-triazolium)-β-cyclodextrin chloride (4-ATMCDCl), was synthesized for the first time and managed to