Key Documents
8.00661
Sigma-Aldrich
Pentadecanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Pentadecanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
213-693-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
51-53 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Solubilità
insoluble 0.012 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup