Documenti fondamentali
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(Cl)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-805-9
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
545 °C
Potenza
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
P. ebollizione
274-276 °C/1013 hPa
Punto di fusione
237-240 °C
Temp. transizione
flash point 238 °C
Solubilità
0.08 g/L
Densità
1.54 g/cm3 at 24 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
238 °C