Documenti fondamentali
8.00086
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5OOC(CH2)4COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-477-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
245 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-19.8 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup