Documenti fondamentali
122769
Sigma-Aldrich
Adipic acid monoethyl ester
97%
Sinonimo/i:
Mono-ethyl adipate
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
180 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-29 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Adipic acid monoethyl ester (AMME) suppresses the spore germination and mycelium development in phytopathogen Botrytis cinerea.AMME has antifungal properties.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Adipic acid BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
09582
Adipic acid
Preventive and post-infection control of Botrytis cinerea in tomato plants by hexanoic acid.
Leyva MO, et al.
Plant Pathology, 57(6), 1038-1046 (2008)
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For