681636-M
W-13, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 58 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 68 µM).
Sinonimo/i:
W-13, Hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 35 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H
QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Risultati analitici
Altre note
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Tanaka, T., and Hidaka, H. 1980. J. Biol. Chem. 255, 11078.
WGK 3