676481
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II
The VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 269390-69-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, N-(4-Chlorophenyl)-2-[(pyridin-4-ylmethyl)amino]benzamide, VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor II, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVII, VEGFR1 Kinase Inhibitor III
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H16ClN3O/c20-15-5-7-16(8-6-15)23-19(24)17-3-1-2-4-18(17)22-13-14-9-11-21-12-10-14/h1-12,22H,13H2,(H,23,24)
GGPZCOONYBPZEW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Kinase activities of KDR, Flt-1 and c-Kit
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1