662142
DUB Inhibitor VI, P22077
The DUB Inhibitor VI, P22077 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
DUB Inhibitor VI, P22077, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O
InChI
RMAMGGNACJHXHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tian, X., et al. 2011. Assay Drug Dev. Technol.9, 165.
WGK 3