662125
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
The Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, also referenced under CAS 108477-18-5, controls the biological activity of Ubiquitin Isopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylene)-1,1-dioxide, tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, NSC-144303
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ubiquitin isopeptidase activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Aleo, E., et al. 2006. Cancer Res.66, 9235.
WGK 2