208719
ALLN
≥95% (HPLC), solid, calpain inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
ALLN, LLNL, MG 101, Calpain Inhibitor I, Proteasome Inhibitor V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ALLN, Cell-permeable inhibitor of calpain I (Ki = 190 nM), calpain II (Ki = 220 nM), cathepsin B (Ki = 150 nM), and cathepsin L (Ki = 500 pM).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calpain-1
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Zhang, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8966.
Milligan, S.A., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 335, 388.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Sherwood, S.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci.USA90, 3353.
Vinitsky, A., et al. 1992. Biochemistry31, 9421.
Sasaki, T., et al. 1990. J. Enzyme Inhib. 3, 195.
WGK 3