613810
TNAP Inhibitor
The TNAP Inhibitor, also referenced under CAS 496014-13-2, controls the biological activity of TNAP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
TNAP Inhibitor, 2,5-Dimethoxy-N-(quinolin-3-yl)benzenesulfonamide, Tissue-Nonspecific Alkaline Phosphatase Inhibitor, MLS-0038949, MLS-0038949, 2,5-Dimethoxy-N-(quinolin-3-yl)benzenesulfonamide, Tissue-Nonspecific Alkaline Phosphatase Inhibitor
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2O4S/c1-22-14-7-8-16(23-2)17(10-14)24(20,21)19-13-9-12-5-3-4-6-15(12)18-11-13/h3-11,19H,1-2H3
JZSPHTPWUXNQGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3