6060
Thymidine
Sinonimo/i:
Thymidine
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - XP2071000
Merck USA index - 14, 9397
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)C)C2OC(C(C2)O)CO)=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1