Key Documents
5871
Millipore
Thiamine, Hydrochloride
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Sinonimo/i:
Thiamine, Hydrochloride, Vitamin B₁
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17ClN4OS · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.81 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (by assay)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Coenzyme needed for the oxidation of carbohydrates and for the synthesis of ribose.
Cofactor required for oxidation of carbohydrates and for synthesis of ribose.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1