567731
Sphingosine Kinase Inhibitor
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
Sphingosine Kinase Inhibitor, 2-( p-Hydroxyanilino)-4-( p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I, 2-(p-Hydroxyanilino)-4-(p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)Cl)Nc2ccc(cc2)O.Cl
InChI
1S/C15H11ClN2OS.ClH/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12;/h1-9,19H,(H,17,18);1H
ZDRVLAOYDGQLFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GST-hsk
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1