C9373
CP-96345
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 24 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COC1=CC=CC=C1CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5
InChI
1S/C28H32N2O/c1-31-25-15-9-8-14-24(25)20-29-27-23-16-18-30(19-17-23)28(27)26(21-10-4-2-5-11-21)22-12-6-3-7-13-22/h2-15,23,26-29H,16-20H2,1H3/t27-,28-/m0/s1
FLNYLINBEZROPL-NSOVKSMOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to tachykinin receptors for your research needs.