567741
Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543
The Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543 controls the biological activity of Sphingosine Kinase 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Sphingosine Kinase 1 Inhibitor II, PF-543, SK Inhibitor II, ( R)-(1-(4-((3-Methyl-5-(phenylsulfonylmethyl)phenoxy)methyl)benzyl)-pyrrolidin-2-yl)methanol, Sphingosine Kinase Inhibitor II, SK Inhibitor II, (R)-(1-(4-((3-Methyl-5-(phenylsulfonylmethyl)phenoxy)methyl)benzyl)-pyrrolidin-2-yl)methanol, Sphingosine Kinase Inhibitor II
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC=C1)(CC2=CC(C)=CC(OCC3=CC=C(CN4[C@@H](CO)CCC4)C=C3)=C2)=O
InChI
1S/C27H31NO4S/c1-21-14-24(20-33(30,31)27-7-3-2-4-8-27)16-26(15-21)32-19-23-11-9-22(10-12-23)17-28-13-5-6-25(28)18-29/h2-4,7-12,14-16,25,29H,5-6,13,17-20H2,1H3/t25-/m1/s1
NPUXORBZRBIOMQ-RUZDIDTESA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3