566330-M
SIRT1/2 Inhibitor VIII, Salermide
The SIRT1/2 Inhibitor VIII, Salermide, also referenced under CAS 1105698-15-4, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
SIRT1/2 Inhibitor VIII, Salermide, N-(3-((2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)-amino)-phenyl)-2-phenyl-propionamide, SIRT1 Inhibitor VI, SIRT2 Inhibitor VIII
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-8-3-2-4-9-19)26(30)28-22-12-7-11-21(16-22)27-17-24-23-13-6-5-10-20(23)14-15-25(24)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)
HQSSEGBEYORUBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
WGK 3