566327
SIRT1/2 Inhibitor VII
The SIRT1/2 Inhibitor VII, also referenced under CAS 143034-06-4, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
SIRT1/2 Inhibitor VII, 5-(2-Naphthylidine)-2-thiobarbituric acid, SIRT1 Inhibitor V, SIRT2 Inhibitor VII
Saggio
≥95% (NMR)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1