Documenti fondamentali
55714
Millipore
Ribonucleic Acid, Yeast
Sinonimo/i:
Ribonucleic Acid, Yeast
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Descrizione
Merck USA index - 14, 8203
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
soluble (1N NaOH (5%))
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
D-(+)-Glucosio powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7021
D-(+)-Glucosio