553590
Ratjadone A
InSolution, ≥95%, Synthetic
Sinonimo/i:
InSolution Ratjadone A, Synthetic, Ratjadon, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor II, CRM1 Inhibitor II, Exportin 1 Inhibitor II, XPO1 Inhibitor II
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
aqueous buffer: ≤100 μM
methanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C28H40O5/c1-6-9-26-22(5)25(30)18-27(33-26)24(29)12-7-10-19(2)16-21(4)17-20(3)14-15-23-11-8-13-28(31)32-23/h6-10,12-15,17,21-27,29-30H,11,16,18H2,1-5H3/b9-6+,12-7+,15-14+,19-10+,20-17-/t21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+/m1/s1
CAYGMWMWJUFODP-AYFTZVAISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
nuclear export of LR-NES
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kalesse, M., et al. 2001. Chem biochem2, 709.
Gerth, K., et al. 1995. J. Antibiot.48, 973.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C