5.32814
MDM2 Inhibitor, SP-141
Sinonimo/i:
MDM2 Inhibitor, SP-141, SP141, SP 141
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
28 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC=C(NC2=C3C=CN=C2C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)C3=C1
InChI
1S/C22H16N2O/c1-25-15-9-10-20-19(13-15)18-11-12-23-21(22(18)24-20)17-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)17/h2-13,24H,1H3
AABFWJDLCCDJJN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MDM2
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3