553400
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
Sinonimo/i:
Radicicol, Diheterospora chlamydosporia
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
0.27 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3+
WYZWZEOGROVVHK-ZUVMSYQZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p60v-src kinase activity
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3