551600-M
Quercetin, Dihydrate
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 43 nM), PI 3-K (IC₅₀ = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC₅₀ = 2 µM).
Sinonimo/i:
Quercetin, Dihydrate, 3,3ʹ,4ʹ,5,7-Pentahydroxyflavone
Descrizione
Merck USA index - 14, 8034
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O.O.O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PI 3-kinase
Attenzione
Altre note
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1