540411
Puromycin, Dihydrochloride, Cell Culture-Tested
Puromycin, CAS 58-58-2, is a protein synthesis inhibitor that causes premature release of nascent polypeptide chains.
Sinonimo/i:
Puromycin, Dihydrochloride, Cell Culture-Tested
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Impurezze
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
Colore
white to off-white
Solubilità
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein synthesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortín, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res. 216, 149.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3