5.31552
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137
Sinonimo/i:
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137, 2-(2,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-sulfonamido) propanoic acid, N-((2,3-Dihydroxy-6-quinoxalinyl)sulfonyl)alanine, Ago2 Inhibitor, BCI137
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
126 μM Kd
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
gray-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=O)N2
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Argonaute-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3