Documenti fondamentali
82012-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Lungh. × D.I.:
25 cm × 4.1 mm
Dimensione particelle:
10 μm
Gruppo funzionale matrice:
polymer
Dimensione pori:
100 Å
Matrice:
PS-DVB particle platform
polymeric
Nome del prodotto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L21
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Precolonna
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)