5.30650
Luciferase Substrate, CycLuc1
Sinonimo/i:
Luciferase Substrate, CycLuc1, 2-(6,7-dihydro-5h-thiazolo[4,5-f]indol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylicacid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Luciferase
Confezionamento
Attenzione
WGK 3