5.30236
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV
Sinonimo/i:
SKP2 E3 Ligase Inhibitor IV, CRL1 SKP2 Inhibitor IV, p21/Cip1/Waf1 Activator IV, p27/Kip1 Activator IV, S-phase Kinase-associated Protein 2 Inhibitor IV; SCF SKP2 Inhibitor IV, (±)-4-((3-(2,2-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-phenylbutylamino)methyl)-N,N
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Skp1/Skp2 interaction
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3