524736
Phosphodiesterase 4B2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
PDE4B2, cAMP-Specific Phosphodiesterase 4B2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.25 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1