524390
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥99% (HPLC), solid (crystalline), PKC activator, Calbiochem
Sinonimo/i:
Phorbol-12,13-dibutyrate, PDBu, PKC Activator II
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phorbol-12,13-dibutyrate, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
Descrizione
RTECS - EK7767000
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid (crystalline)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Na+,K+- ATPase
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Lee, E.J., et al. 1994. Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H. 1992. J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3