521000-M
Phenylarsine Oxide
A membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor (IC₅₀ = 18 µM).
Sinonimo/i:
Phenylarsine Oxide, PAO, Oxophenylarsine, PTP Inhibitor IX, PDI Inhibitor II, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor II
Saggio
≥96% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
chloroform: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Protein tyrosine phosphatase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Carey, J.O., et al. 1995. Diabetes44, 1995.
Le Cabec, V., and Maridonneau-Parini, I. 1995. J. Biol. Chem.270, 2067.
Oetken, C., et al. 1995. Mol. Immunol.31, 1295.
Singh, S., and Aggarwal, B.B. 1995. J. Biol. Chem.270, 10631.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3