D64600
5,7-Dichloro-8-quinolinol
99%
Sinonimo/i:
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, Chloroxine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves