520219
PPACK II trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid, kallikrein inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PPACK II, Trifluoroacetate Salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
PPACK II, Trifluoroacetate Salt, Potent and specific irreversible inhibitor of plasma and glandular kallikreins.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H33ClN6O3/c26-16-22(33)20(12-7-13-30-25(28)29)31-21(15-18-10-5-2-6-11-18)24(35)32-23(34)19(27)14-17-8-3-1-4-9-17/h1-6,8-11,19-21,31H,7,12-16,27H2,(H4,28,29,30)(H,32,34,35)/t19-,20+,21+/m1/s1
UFXAQJOOAQICNE-HKBOAZHASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Plasma and glandular kallikreins
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Scicli, G., et al. 1989. Adv. Exp. Med. Biol.247B, 217.
Gibson, T.R., et al. 1987. Endocrinology120, 764.
Kettner, G., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
WGK 2